Learn More
3-Clorociclohexeno, TRC
Código de producto. 30350398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30350398 50 mg -
30361313 100 mg -
30354510 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30350398 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38425550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2441-97-6
Fórmula molecular C6H9Cl
Peso molecular (g/mol) 116.59
Sinónimo Cyclohexene, 3-chloro- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 3-Chlorocyclohexene (ACI), 1-Chloro-2-cyclohexene, 2-Cyclohexenyl chloride, 3-Chloro-1-cyclohexene, 3-Cyclohexenyl chloride
Nombre IUPAC 3-clorociclohexeno
SMILES ClC1CCCC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorocyclohexene
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4,6H,1,3,5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0393