Learn More
3-Clorocoumarino, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11481730
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481730 1 g 1 g
11491730 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481730 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27494.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-45-5
Fórmula molecular C9H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 180.59
Número MDL MFCD00024073
Clave InChI CKCOPMSBJBNBCQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 96133
Nombre IUPAC 3-chloro-2H-chromen-2-one
SMILES ClC1=CC2=CC=CC=C2OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorocoumarin
Punto de fusión 121°C to 125°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-chlorocoumarin, coumarin, 3-chloro, 2h-1-benzopyran-2-one, 3-chloro, 3-chloro-2h-chromen-2-one, chlorocoumarin, 3-chloro-2h-1-benzopyran-2-one, acmc-1ciat, 2h-1-benzopyran-2-one,3-chloro
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.59
Porcentaje de pureza 97%