Learn More
Ácido 3-clorocinámico, predominantemente trans, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475443 250 g 250 g
11455443 10 g 10 g
11465443 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475443 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13416.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1866-38-2 | C9H7ClO2 | 182.603 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1866-38-2
Fórmula molecular C9H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 182.603
Número MDL MFCD00004384
Clave InChI FFKGOJWPSXRALK-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo 3-chlorocinnamic acid, 3-3-chlorophenyl acrylic acid, m-chlorocinnamic acid, e-3-3-chlorophenyl acrylic acid, 2e-3-3-chlorophenyl acrylic acid, trans-3-chlorocinnamic acid, e-3-chlorocinnamic acid, 2e-3-3-chlorophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-3-chlorophenyl, rarechem bk hc t320
PubChem CID 735250
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(3-clorofenil)prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorocinnamic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 161°C to 164°C
Cantidad 250 g
Beilstein 2207378
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.61
Porcentaje de pureza ≥98%