Learn More
Diclorhidrato de 3-clorocetirizina (diclorhidrato del ácido (RS)-2-[2-[4-[(3-clorofenil)fenilmetil]piperazin-1-il]etoxi]acético), Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de 3-clorocetirizina (diclorhidrato del ácido (RS)-2-[2-[4-[(3-clorofenil)fenilmetil]piperazin-1-il]etoxi]acético)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chlorocetirizine Dihydrochloride |
| CAS | 1232460-29-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Chlorocetirizine Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-Chlorocetirizine Dihydrochloride, (RS)-2-[2-[4-[(3-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic Acid Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-4-7-18(15-19)21(17-5-2-1-3-6-17)24-11-9-23(10-12-24)13-14-27-16-20(25)26;;/h1-8,15,21H,9-14,16H2,(H,25,26);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3cccc(Cl)c3 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[2-[4-[(3-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]etoxi]acético; diclorhidrato |
| Mostrar más |