Learn More
Anhídrido 3-clorocarbonilbencenoborónico, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430066 1 g 1 g
15440066 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15430066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52722.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 332154-58-2 | C7H6BClO3 | 184.382 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 332154-58-2
Fórmula molecular C7H6BClO3
Peso molecular (g/mol) 184.382
Número MDL MFCD06801675
Clave InChI AIHGXUQQIIYAJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorocarbonylphenylboronic acid, 3-chlorocarbonyl phenyl boronic acid, benzoylchloride-3-boronic acid, 3-carbonochloridoyl phenylboronic acid, pubchem9524, acmc-209hzb, 3-chlorocarbonylphenylboronicacid, boronic acid, 3-chlorocarbonyl phenyl-9ci
PubChem CID 17750521
Nombre IUPAC ácido(3-carbonocloridoilfenilo)borónico
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)Cl)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorocarbonylbenzeneboronic anhydride
Punto de fusión 252°C to 254°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.37
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico