Learn More
3-clorobifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PCB No. 2 |
| CAS | 2051-61-8 |
| Fórmula molecular | C12 H9 Cl |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,1'-Biphenyl, 3-chloro-, Biphenyl, 3-chloro- (6CI,7CI,8CI), 3-Chloro-1,1'-biphenyl, 1-Chloro-3-phenylbenzene, 3-Chlorobiphenyl, 3-Chlorodiphenyl, 3-Monochlorobiphenyl, PCB 2, m-Chlorobiphenyl, 3-MonoCB |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9Cl/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H |
| SMILES | Clc1cccc(c1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-3-fenilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 188.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0393 |