Learn More
3-Chlorobenzylsulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15224358 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15224358 1 g 1 g
15234358 5 g 5 g
15244358 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15224358 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454480010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 24974-73-0
Fórmula molecular C7H6Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 225.09
Clave InChI LXTGNVLBPVVMSL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2757802
Nombre IUPAC cloruro de (3-clorofenil)metansulfonilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)CS(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzylsulfonyl chloride
Punto de fusión 71.0°C to 75.0°C
Cantidad 1 g
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass Bottle
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. As diethylamine derivative (HPLC)
Sinónimo 3-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, chloro 3-chlorophenyl methyl sulfone, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-chloro, pubchem5501, acmc-20an5u, 3-chlorobenzylsulfonyl chloride, 3-chlorophenyl methanesulfonylchloride, benzenemethanesulfonylchloride,3-chloro, benzenemethanesulfonylchloride, 3-chloro
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.09
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chlorobenzylsulfonyl chloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.