Learn More
Cloruro de 3-magnesio con clorobencilo, 0,50 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15460936 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15460936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54237.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 3-magnesio con clorobencilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzylmagnesium chloride
CAS 29874-01-9
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular C7H6Cl2Mg
Número MDL MFCD01319894
Número UN UN2924
Sinónimo 3-chlorobenzylmagnesium chloride, chloro 3-chlorophenyl methyl magnesium, fxqfoxtujoawnn-uhfffaoysa-m, magnesium,1-chloro-3-methanidylbenzene,chloride, 3-chlorobenzylmagnesium chloride, 0.50m in 2-methf, 3-chlorobenzylmagnesium chloride 0.25 m in diethyl ether
Información de solubilidad It reacts with water.
Clave InChI FXQFOXTUJOAWNN-UHFFFAOYSA-M
SMILES Cl[Mg]CC1=CC(Cl)=CC=C1
Nombre IUPAC magnesio;1-cloro-3-metanidilbenceno;cloruro
Peso molecular (g/mol) 185.33
PubChem CID 13078164
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.33
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M en 2-MeTHF