Learn More
3-Clorobencilidenoacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474103 5 g 5 g
11484103 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474103 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10332.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20766-36-3 | C10H9ClO | 180.631 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20766-36-3
Fórmula molecular C10H9ClO
Peso molecular (g/mol) 180.631
Número MDL MFCD00052851
Clave InChI VWEPXSRBBXPYSM-AATRIKPKSA-N
Sinónimo 3e-4-3-chlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-3-chloro-phenyl-but-3-en-2-one, 4-3-chlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-3-chlorophenyl-but-3-en-2-one, 3-chlorobenzylideneacetone, 3-chloro-benzalacetone, 3-chlorostyrylmethyl ketone, 3-chlorobenzylidene acetone, chembl73680, e-4-3-chlorophenyl but-3-en-2-one
PubChem CID 5373975
Nombre IUPAC (E)-4-(3-clorofenil)but-3-en-2-ona
SMILES CC(=O)C=CC1=CC(=CC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzylideneacetone
Punto de ebullición 123°C to 125°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.64
Porcentaje de pureza 98%