Learn More
3-Clorobenzilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10613712 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Förpackningsstorlek:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad Envase unitSize
10613712 5 g Frasco de vidrio 5 g
10225671 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10613712 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 297570050
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 4152-90-3 | C7H8ClN | 141.6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4152-90-3
Fórmula molecular C7H8ClN
Peso molecular (g/mol) 141.6
Número MDL MFCD00040752
Clave InChI BJFPYGGTDAYECS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorobenzylamine, 3-chlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-chloro, 1-3-chlorophenyl methanamine, m-chlorobenzylamine, 3-chloro-benzylamine, m-chlorobenzyl amine, 3-chlorophenyl methylamine, chembl12957, c2a
PubChem CID 77802
Nombre IUPAC (3-clorofenil)metanamina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)CN
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzylamine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 110.0°C to 112.0°C (17.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4CH2NH2
Índice de refracción 1.5575 to 1.5605
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.6
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.