Learn More
3-Clorobencilamina, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498006 10 g 10 g
11408016 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14078.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4152-90-3 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4152-90-3
Fórmula molecular C7H8ClN
Peso molecular (g/mol) 141.598
Número MDL MFCD00040752
Clave InChI BJFPYGGTDAYECS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorobenzylamine, 3-chlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-chloro, 1-3-chlorophenyl methanamine, m-chlorobenzylamine, 3-chloro-benzylamine, m-chlorobenzyl amine, 3-chlorophenyl methylamine, chembl12957, c2a
PubChem CID 77802
Nombre IUPAC (3-clorofenil)metanamina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzylamine
Densidad 1.159
Punto de ebullición 226°C
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.559
Cantidad 10 g
Número UN UN2735
Beilstein 774509
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.6
Porcentaje de pureza ≥97%