Learn More
Cloruro de 3-clorobencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chlorobenzyl Chloride |
| CAS | 620-20-2 |
| Fórmula molecular | C7H6Cl2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6Cl2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2 |
| SMILES | ClCc1cccc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-3-(clorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 161.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.9847 |