Learn More
Cloruro de 3-clorobenzilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488873 100 g 100 g
11478873 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488873 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11041.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 620-20-2 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-20-2
Fórmula molecular C7H6Cl2
Peso molecular (g/mol) 161.025
Número MDL MFCD00000905
Clave InChI DDGRAFHHXYIQQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-3-chloromethyl benzene, alpha,3-dichlorotoluene, m-chlorobenzyl chloride, benzene, 1-chloro-3-chloromethyl, 3-chlorobenzylchloride, m-chlorbenzyl chloride, 1-chloro-3-chloromethyl-benzene, toluene, m,.alpha.-dichloro, m,.alpha.-dichlorotoluene
PubChem CID 12103
Nombre IUPAC 1-chloro-3-(chloromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzyl chloride
Densidad 1.27
Punto de ebullición 215°C to 216°C
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.556
Cantidad 100 g
Número UN UN2235
Beilstein 742266
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.03
Porcentaje de pureza 97%