Learn More
3-Chlorobenzyl Bromide 98+%, ACROS Organics™
Código de producto. 10275630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10275630 50 mL Glass bottle 50 ml
1 options
Código de producto. 10275630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159640500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzyl bromide
Nombre de nota 98+%
CAS 766-80-3
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H6BrCl
Índice de refracción 1.5870 to 1.5890 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00000597
Cantidad 50 mL
Sinónimo 3-chlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-chlorobenzene, 3-chlorobenzylbromide, alpha-bromo-3-chlorotoluene, m-chlorobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-chloro, alpha-bromo-m-chlorotoluene, .alpha.-bromo-m-chlorotoluene, 1-bromomethyl-3-chloro-benzene, 3-chorobenzylbromide
Clave InChI LZIYAIRGDHSVED-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=CC(CBr)=C1
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-3-clorobenceno
Peso molecular (g/mol) 205.48
PubChem CID 69838
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.48
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Forma física Liquid