Learn More
Bromuro de 3-clorobenzilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492528 10 g 10 g
11402538 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492528 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15844.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 766-80-3 | C7H6BrCl | 205.48 g/mol
3-Chlorobenzyl bromide was used in the synthesis of symmetrical and unsymmetrical benzyl thioethers. It was used as starting reagent during the synthesis of 1-(3-chlorobenzyl)-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-1H-benzimidazole dihydrochloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 3-clorobenzilo se utilizó en la síntesis de tioéteres de bencilo simétricos y asimétricos. Se utilizó como reactivo inicial durante la síntesis de 1-(3-clorobenzil)-2-(pirrolidin-1-ilmetil)-1H-bencimidazol diclorhidrato.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-80-3
Fórmula molecular C7H6BrCl
Peso molecular (g/mol) 205.48
Número MDL MFCD00000597
Clave InChI LZIYAIRGDHSVED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-chlorobenzene, 3-chlorobenzylbromide, alpha-bromo-3-chlorotoluene, m-chlorobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-chloro, alpha-bromo-m-chlorotoluene, .alpha.-bromo-m-chlorotoluene, 1-bromomethyl-3-chloro-benzene, 3-chorobenzylbromide
PubChem CID 69838
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-3-clorobenceno
SMILES ClC1=CC=CC(CBr)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzyl bromide
Densidad 1.567
Punto de ebullición 108°C to 110°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.589
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Beilstein 636504
Información de solubilidad Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.49
Porcentaje de pureza 97%