Learn More
3-Clorobenzoilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481628 1 g 1 g
11491628 5 g 5 g
11401638 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13913.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21667-62-9 | C9H6ClNO | 179.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21667-62-9
Fórmula molecular C9H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 179.60
Número MDL MFCD00067891
Clave InChI IUDFNNHFARLIPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorobenzoylacetonitrile, 3-3-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 3-chlorophenacylcyanide, 3-chlorobenzoyl acetonitrile, 3-3-chlorophenyl-3-oxo-propanenitrile, beta-ketonitrile 5b, pubchem12046, m-chlorophenacyl cyanide, acmc-1cqmb, maybridge1_004670
PubChem CID 140855
Nombre IUPAC 3-(3-clorofenilo)-3-oxopropanonitrilo
SMILES ClC1=CC=CC(=C1)C(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzoylacetonitrile
Punto de fusión 78°C to 83°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2414476
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.61
Porcentaje de pureza 98%