Learn More
Cianuro de 3-clorobenzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chlorobenzoyl Cyanide |
| CAS | 26152-02-3 |
| Fórmula molecular | C8 H4 Cl N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4ClNO/c9-7-3-1-2-6(4-7)8(11)5-10/h1-4H |
| SMILES | Clc1cccc(c1)C(=O)C#N |
| Nombre IUPAC | cianuro de 3-clorobenzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 165.577 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.998 |