Learn More
Cloruro de 3-clorobenzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 618-46-2 |
| Fórmula molecular | C7H4Cl2O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3-Chlorobenzoyl Chloride, NSC 41886, m-Chlorobenzoyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H |
| SMILES | ClC(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-cloruro de clorobenzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 175.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.9639 |