Learn More
3-Cloruro de clorobenzoilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10172610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
50 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
50 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10172610 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10010840 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10020840 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10030850 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
4 options
Código de producto. 10172610
Marca: Thermo Scientific Acros 108740050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 618-46-2 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-46-2
Fórmula molecular C7H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 175.01
Número MDL MFCD00000671
Clave InChI WHIHIKVIWVIIER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro, benzoyl chloride, m-chloro, m-chlorobenzoylchloride, 3-chlorobenzoylchloride, benzoylchloride, 3-chloro, mcoc, 3-chlorobenzoic acid chloride, ccris 8615, 3chlorobenzoyl chloride
PubChem CID 69252
Nombre IUPAC 3-cloruro de clorobenzoilo
SMILES ClC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzoyl chloride
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.3600g/mL
Punto de ebullición 223.0°C to 225.0°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.03% max. Total other poly-halogenated acid halides (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4COCl
Índice de refracción 1.5680 to 1.5700
Cantidad 5 mL
Beilstein 09, 338
Gravedad específica 1.36
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.01
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Chlorobenzoyl chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.