Learn More
Cloruro de 3-clorobenzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485603 100 g 100 g
11475603 25 g 25 g
11495603 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485603 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13509.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 618-46-2 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-46-2
Fórmula molecular C7H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 175.01
Número MDL MFCD00000671
Clave InChI WHIHIKVIWVIIER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro, benzoyl chloride, m-chloro, m-chlorobenzoylchloride, 3-chlorobenzoylchloride, benzoylchloride, 3-chloro, mcoc, 3-chlorobenzoic acid chloride, ccris 8615, 3chlorobenzoyl chloride
PubChem CID 69252
Nombre IUPAC 3-cloruro de clorobenzoilo
SMILES ClC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzoyl chloride
Densidad 1.368
Punto de ebullición 224°C to 225°C
Temperatura de inflamación 117°C (242°F)
Olor Acidic
Índice de refracción 1.569
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 386256
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.01
Porcentaje de pureza 97%