Learn More
3-clorobenzotrifluoruro, TRC
Código de producto. 30351347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30351347 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30351347 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42874525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
CAS 98-15-7
Fórmula molecular C7 H4 Cl F3
Cantidad 25 g
Sinónimo Fluoxetine Impurity 16
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
SMILES FC(F)(F)c1cccc(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-Cloro-3-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 180.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.9954