Learn More
3-Clorobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11498687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498687 25 g 25 g
11408697 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19854.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3-clorobenzotrifluoruro se utiliza como intermediario en síntesis orgánicas, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua a <0,1 g/100 ml a 22 °C.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-15-7
Fórmula molecular C7H4ClF3
Peso molecular (g/mol) 180.554
Número MDL MFCD00000594
Clave InChI YTCGOUNVIAWCMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorobenzotrifluoride, 1-chloro-3-trifluoromethyl benzene, m-chlorobenzotrifluoride, benzene, 1-chloro-3-trifluoromethyl, 3-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3-chlorotrifluoromethylbenzene, m-trifluoromethylphenyl chloride, meta trifluoromethyl chlorobenzene, 3-chlorotrifluorotoluene, ccris 2810
PubChem CID 7374
Nombre IUPAC 1-Cloro-3-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzotrifluoride
Punto de fusión -56°C
Punto de ebullición 137°C to 138°C
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN2234
Beilstein 510215
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.56
Porcentaje de pureza 98%