Learn More
3-clorobenzotricloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chlorobenzotrichloride |
| CAS | 2136-81-4 |
| Fórmula molecular | C7H4Cl4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Chloro-3-(trichloromethyl)benzene, m,α,α,α-Tetrachlorotoluene, m-Chloro(trichloromethyl)benzene, m-Chlorobenzotrichloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Cl4/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H |
| SMILES | ClC1=CC=CC(C(Cl)(Cl)Cl)=C1 |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-3-(triclorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 229.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.91 |