Learn More
3-clorobenzofenona, TRC
Código de producto. 30357056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 g
Código de producto. Cantidad
30357056 20 g
1 options
Código de producto. 30357056 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37367520G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzophenone
CAS 1016-78-0
Fórmula molecular C13H9ClO
Cantidad 20 g
Sinónimo (3-Chlorophenyl)phenylmethanone, (3-Chlorophenyl)(phenyl)methanone, 3-Chlorobenzophenone, 3-Chlorophenyl Phenyl Ketone, NSC 5456
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC(Cl)=C2
Nombre IUPAC (3-clorofenil)(fenil)metanona
Peso molecular (g/mol) 216.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.03