Learn More
3-Clorobenzofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486276 5 g 5 g
11496276 25 g 25 g
11406286 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486276 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23085.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1016-78-0 | C13H9ClO | 216.664 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1016-78-0
Fórmula molecular C13H9ClO
Peso molecular (g/mol) 216.664
Número MDL MFCD00009816
Clave InChI CPLWKNRPZVNELG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorobenzophenone, 3-chlorophenyl phenyl methanone, benzophenone, 3-chloro, methanone, 3-chlorophenyl phenyl, m-chlorobenzophenone, 3-chlorophenyl-phenylmethanone, methanone, 3-chlorophenyl pheny, 3-chlorophenyl phenyl ketone, 5-chlorobenzophenone, pubchem24414
PubChem CID 66098
Nombre IUPAC (3-clorofenil)-fenilmetanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzophenone
Punto de fusión 81°C to 85°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1869822
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.67
Porcentaje de pureza ≥98%