Learn More
3-clorobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10274130 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10274130 10 g Frasco de vidrio 10 g
10249453 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10274130 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108680100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 766-84-7 | C7H4ClN | 137.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 766-84-7
Fórmula molecular C7H4ClN
Peso molecular (g/mol) 137.57
Número MDL MFCD00001798
Clave InChI WBUOVKBZJOIOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 3-chloro, m-chloro benzonitrile, m-cyanochlorobenzene, benzonitrile, m-chloro, 3-chlorobenzenecarbonitrile, 5-chlorobenzonitrile, 3-chloro benzonitrile, 3-chloro-benzonitrile, pubchem3624
PubChem CID 13015
Nombre IUPAC 3-clorobenzonitrilo
SMILES ClC1=CC=CC(=C1)C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzonitrile
Punto de fusión 38°C to 42°C
% mín. CAS 98.5
Color De incoloro a amarillo
% máx. CAS 100.0
Cantidad 10 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula lineal ClC6H4CN
Beilstein 09, 339
Punto de ebullición 94°C (11.0 mmHg)
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.57
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Chlorobenzonitrile
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.