Learn More
3-Clorobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480763 50 g 50 g
11470763 10 g 10 g
11490763 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480763 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13237.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 766-84-7 | C7H4ClN | 137.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-84-7
Fórmula molecular C7H4ClN
Peso molecular (g/mol) 137.57
Número MDL MFCD00001798
Clave InChI WBUOVKBZJOIOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 3-chloro, m-chloro benzonitrile, m-cyanochlorobenzene, benzonitrile, m-chloro, 3-chlorobenzenecarbonitrile, 5-chlorobenzonitrile, 3-chloro benzonitrile, 3-chloro-benzonitrile, pubchem3624
PubChem CID 13015
Nombre IUPAC 3-clorobenzonitrilo
SMILES ClC1=CC=CC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzonitrile
Punto de fusión 39°C to 42°C
Densidad 1.14
Cantidad 50 g
Olor Almond-like
Número UN UN3439
Beilstein 1906694
Punto de ebullición 94°C (10 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.57
Porcentaje de pureza 99%