Learn More
Ácido 3-clorobenzoico-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chlorobenzoic Acid-D4 |
| CAS | 2098655-72-0 |
| Fórmula molecular | C7 D4 H Cl O2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Benzoic-2,3,4,6-d4 acid, 5-chloro- (ACI), 5-Chlorobenzoic-2,3,4,6-d4 acid (ACI), 3-Chloro-2,4,5,6-tetradeuterio-benzoic acid, 3-Chlorobenzoic-d4 Acid, 3-Chlorobenzoic Acid-d4, 3-Chlorobenzoic Acid-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4 H,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c([2 H])c(C(=O)O)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-cloro-2,4,5,6-tetradeuteriobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 160.5911 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0229 g/mol |
| Mostrar más |