Learn More
Ácido 3-clorobenzoico, TRC
Código de producto. 30368747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368747 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30368747 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3646451G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzoic acid
CAS 535-80-8
Fórmula molecular C7 H5 Cl O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzoic acid, m-chloro- (8CI), 3-Chlorobenzoic acid, NSC 8443, m-Chlorobenzoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1cccc(Cl)c1
Nombre IUPAC ácido 3-clorobenzoico
Peso molecular (g/mol) 156.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.9978