Learn More
Ácido 3-clorobenzoico, Mikromol™
Código de producto. 17982666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17982666 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17982666 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0745.160025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 3-clorobenzoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzoic acid
CAS 535-80-8
Nombres de analitos o componentes 3-Chlorobenzoic acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H5 Cl O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Benzoic acid, 3-chloro-, Benzoic acid, m-chloro- (8CI), 3-Chlorobenzoic acid, NSC 8443, m-Chlorobenzoic acid, 3-Chlorobenzoic Acid, 433C58, Bupropion related, 3-chlorobenzoic acid (433C58)
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1cccc(Cl)c1
Nombre IUPAC ácido 3-clorobenzoico
Peso molecular (g/mol) 156.57
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 155,9978 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.