Learn More
Ácido 3-clorobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474223 500 g 500 g
11454223 25 g 25 g
11464223 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474223 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10876.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 535-80-8 | C7H5ClO2 | 156.565 g/mol
A Pseudomonas species which utilized 3-chlorobenzoic acid as a carbon source converted this compound to 3-hydroxybenzoic and 2, 5-dihydroxybenzoic acids. A methanogenic consortium able to use 3-chlorobenzoic acid as its sole energy and carbon source was enriched from anaerobic sewage sludge. A Pseudomonas putida strain 87 capable of assimilating 3-chlorobenzoic acid as a sole source of carbon and energy (3Cba+) was isolated. coupling of 3-chlorobenzoic acid with phenylboronic acid proceeds at room temperature using 0.5 % Pd and at 100°C using 0.1 % Pd to provide the coupled product in 97 % yeild.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Una especie de pseudomonas que utilizaba el ácido 3-clorobenzoico como fuente de carbono convirtió este compuesto en ácidos 3-hidroxibenzoico y 2, 5-dihidroxibenzoico. Un consorcio metanogénico capaz de utilizar el ácido 3-clorobenzoico como única fuente de energía y carbono se enriqueció a partir de yodos anaerobios de aguas residuales. Se aisló una cepa de pseudomonas putida 87 capaz de asimilar el ácido 3-clorobenzoico como única fuente de carbono y energía (3Cba+). El acoplamiento del ácido 3-clorobenzoico con ácido fenilborónico procede a temperatura ambiente con 0,5 % de Pd y 100 °C con 0,1 % de Pd para proporcionar el producto acoplado en 97 % de producción.
Solubilidad
Soluble en agua (0,45 g/l ).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 535-80-8
Fórmula molecular C7H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 156.565
Número MDL MFCD00002491
Clave InChI LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro, benzoic acid, m-chloro, 3-chlorobenzoicacid, 3-chloro-benzoic acid, m-chlorobenzoate, acido m-clorobenzoico, unii-02uoj7064k, mcba, ccris 5992
PubChem CID 447
ChEBI CHEBI:49410
Nombre IUPAC ácido 3-clorobenzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzoic acid
Punto de fusión 154°C to 160°C
Punto de ebullición 274°C to 276°C
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Beilstein 907218
Índice Merck 14,2123
Información de solubilidad Slioghtly soluble in water(0.45g/L ).
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.57
Porcentaje de pureza 99%