Learn More
Ácido 3-clorobenzo[b]tiofeno-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11344524 5 g 5 g
11334524 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11344524 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01257.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 21211-22-3 | C9H5ClO2S | 212.647 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21211-22-3
Fórmula molecular C9H5ClO2S
Peso molecular (g/mol) 212.647
Número MDL MFCD00014579
Clave InChI HJTMIYKPPPYDRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-chloro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-chloro-benzo b thiophene-2-carboxylicacid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-chloro, 3-chlorobenzothiophene-2-carboxylic acid, pubchem18541, 3-chloro-benzo b thiophene carboxylic acid, acmc-1coc0, cbmicro_009255
PubChem CID 307964
Nombre IUPAC ácido 3-cloro-1-benzotiofeno-2-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C(S2)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Punto de fusión 265°C to 267°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1425602
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.65
Porcentaje de pureza 97%