Learn More
Cloruro de 3-clorobenzo[b]tiofeno-2-carbonilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372597 5 g 5 g
11362597 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11745.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21815-91-8 | C9H4Cl2OS | 231.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21815-91-8
Fórmula molecular C9H4Cl2OS
Peso molecular (g/mol) 231.09
Número MDL MFCD00053069
Clave InChI GWKSSMDJEWPKCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chlorobenzothiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chlorobenzo b thiophen-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro, 3-chlorobenzo b-2-thiophenecarboxylic acid chloride, acmc-1cne6, 3-chlorobenzo b thiophene-2-carbonylchloride, 2-chlorocarbonyl-3-chlorobenzo b thiophene, 3-chlorobenzo thiophene-2-carbonyl chloride
PubChem CID 519898
Nombre IUPAC cloruro de 3-cloro-1-benzotiofeno-2-carbonilo
SMILES ClC(=O)C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Punto de fusión 111°C to 114°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 1309703
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.1
Porcentaje de pureza 95%