Learn More
Cloruro de 3-clorobencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10219593 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10219593 25 g Frasco de vidrio 25 g
10539882 1 g Frasco de vidrio 1 g
10056093 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10219593 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 356480250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2888-06-4 | C6H4Cl2O2S | 211.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2888-06-4
Fórmula molecular C6H4Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 211.07
Número MDL MFCD00051697
Clave InChI OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chlorobenzenesulphonyl chloride, 3-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro, m-chlorobenzenesulfonyl chloride, 3-chloro-benzenesulfonyl chloride, 3-chlorophenylsulfonyl chloride, pubchem5076, m-chlorbenzolsulfochlorid, acmc-1cj4b
PubChem CID 17909
Nombre IUPAC cloruro de 3-clorobencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-chlorobenzenesulfonyl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.4990g/mL
Punto de ebullición 102°C (0.9 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4SO2Cl
Índice de refracción 1.5670 to 1.569
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.499
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.