Learn More
Cloruro de 3-clorobencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464013 25 g 25 g
11444013 1 g 1 g
11454013 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464013 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10283.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2888-06-4 | C6H4Cl2O2S | 211.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2888-06-4
Fórmula molecular C6H4Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 211.06
Número MDL MFCD00051697
Clave InChI OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión ∼21°C
Densidad 1.499
Punto de ebullición 102°C to 104°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.569
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 2937139
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 3-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chlorobenzenesulphonyl chloride, 3-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro, m-chlorobenzenesulfonyl chloride, 3-chloro-benzenesulfonyl chloride, 3-chlorophenylsulfonyl chloride, pubchem5076, m-chlorbenzolsulfochlorid, acmc-1cj4b
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 3-clorobencenosulfonilo
PubChem CID 17909
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.07
Porcentaje de pureza 98%