Learn More
3-Clorobencenosulfonamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348105 1 g 1 g
11358105 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348105 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08349.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17260-71-8 | C6H6ClNO2S | 191.63 g/mol
It can react with 1-chloro-4-isocyanato-benzene to prepare C13H10Cl2N2O3S in the presence of 1 N aq. NaOH and solvent acetone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Puede reaccionar con el 1-cloro-4-isocianato-benceno para preparar C13H10Cl2N2O3S en presencia de 1 N aq. NaOH y acetona disolvente.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17260-71-8
Fórmula molecular C6H6ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 191.63
Número MDL MFCD00051976
Clave InChI WSYQJNPRQUFCGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenesulfonamide, 3-chloro, 3-chlorobenzene-1-sulfonamide, 3-chlorobenzenesulphonamide, 3-chloro-benzenesulfonamide, m-chlorobenzenesulfonamide, acmc-20a3ig, 3-chlorobenzensulfonamide, 3-chloranylbenzenesulfonamide, benzenesulfonamide,3-chloro, benzenesulfonamide, 3-chloro-9ci
PubChem CID 519377
Nombre IUPAC 3-clorobencenosulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzenesulfonamide
Punto de fusión 144°C to 148°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2832245
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.64
Porcentaje de pureza 98%