Learn More
Ácido 3-clorobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455897 25 g 25 g
11435897 1 g 1 g
11445897 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24444.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 63503-60-6 | C6H6BClO2 | 156.37 g/mol
It is employed as a reactant involved in 1,4-conjugate addition reactions with ethenesulfonamides to form arylethanesulfonamides, Suzuki-Miyaura reactions with dibromotrifluoromethylbenzene, cross-coupling reactions with diazoesters3 or potassium cyanate. It is involved in the synthesis of biarylketones and phthalides and synthesis of inhibitors including PDE4 inhibitors6 among others.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como reactante implicado en reacciones de adición 1,4 de conjugados con etenosulfonamidas para formar ariletanosulfonamidas, reacciones de Suzuki-Miyaura con dibromotrifluorometilbenceno, reacciones de acoplamiento cruzado con diazoésteres3 o cianato de potasio. Participa en la síntesis de biarilcetonas y ftalidas y en la síntesis de inhibidores, incluidos los inhibidores6 de la PDE4, entre otros.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en éter, tetrahidrofurano, dimetilsulfóxido, dimetilformamida, metanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63503-60-6
Fórmula molecular C6H6BClO2
Peso molecular (g/mol) 156.37
Número MDL MFCD00161354
Clave InChI SDEAGACSNFSZCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorophenyl boronic acid, 3-chlorobenzeneboronic acid, 3-chlorophenyl boranediol, 3-chlorophenylbornic acid, 3-chloro benzene boronic acid, m-chlorophenylboronic acid, 3-chloro-phenyl-boronic acid, boronic acid, 3-chlorophenyl, pubchem1785
PubChem CID 2734323
Nombre IUPAC ácido 3( -clorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC(Cl)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 180°C to 185°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2936343
Información de solubilidad Slightly soluble in water. soluble in ether,tetrahydrofuran,,dimethyl sulfoxide,dimethyl formamide,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.38
Porcentaje de pureza 97%