Learn More
3-clorobenceno-1,2-diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chlorobenzene-1,2-diamine |
| CAS | 21745-41-5 |
| Fórmula molecular | C6H7ClN2 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7ClN2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,8-9H2 |
| SMILES | Nc1cccc(Cl)c1N |
| Nombre IUPAC | 3-clorobenceno-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 142.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0298 |