Learn More
3-Clorobenzamida, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460213 10 g 10 g
11470213 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460213 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11389.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 618-48-4 | Molecular Formula: C7H6ClNO | Molecular Weight: 155.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-48-4
Fórmula molecular C7H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 155.58
Número MDL MFCD00014799
Clave InChI MJTGQALMWUUPQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-chlorobenzamide, benzamide, 3-chloro, 3-chloro-benzamide, benzamide, m-chloro-8ci, benzamide, m-chloro, 5-chlorobenzamide, pubchem3618, acmc-1b3cu, wce
PubChem CID 69254
ChEBI CHEBI:10587
Nombre IUPAC 3-clorobenzamida
SMILES NC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzamide
Punto de fusión 133°C to 136°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1859940
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.58
Porcentaje de pureza ≥98%