Learn More
3-Chlorobenzamide, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10031751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10031751 25 g Glass bottle 25 g
1 options
Código de producto. 10031751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 351370250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzamide
Punto de fusión 133°C to 137°C
Nombre de nota 98%
CAS 618-48-4
% mín. CAS 97.5
Color Blanco
% máx. CAS 100.0
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass bottle
Forma física Polvo
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula molecular C7H6ClNO
Fórmula lineal ClC6H4C(O)NH2
Número MDL MFCD00014799
Sinónimo m-chlorobenzamide, benzamide, 3-chloro, 3-chloro-benzamide, benzamide, m-chloro-8ci, benzamide, m-chloro, 5-chlorobenzamide, pubchem3618, acmc-1b3cu, wce
Clave InChI MJTGQALMWUUPQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Nombre IUPAC 3-clorobenzamida
Peso molecular (g/mol) 155.58
PubChem CID 69254
ChEBI CHEBI:10587
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.58
Porcentaje de pureza ≥97.5%