Learn More
3-clorobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chlorobenzaldehyde |
| CAS | 587-04-2 |
| Fórmula molecular | C7H5ClO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Chlorobenzaldehyde, 3-Chlorophenylcarboxaldehyde, NSC 60107, m-Chlorobenzaldehyde, m-Chlorobenzenecarboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H |
| SMILES | Clc1cccc(C=O)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-clorobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 140.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0029 |