Learn More
3-Clorobenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10132470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10132470 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10786511 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10686354 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10132470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108610250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 587-04-2 | C7H5ClO | 140.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 587-04-2
Fórmula molecular C7H5ClO
Peso molecular (g/mol) 140.57
Número MDL MFCD00003350
Clave InChI SRWILAKSARHZPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro, mcad, meta-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, m-chloro, 3-chloro benzaldehyde, 3-chloro-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-9ci, ccris 8613, 3-chiorobenzaldehyde
PubChem CID 11477
Nombre IUPAC 3-clorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-chlorobenzaldehyde
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 17°C to 18°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2410g/mL
Punto de ebullición 213°C to 215°C
Temperatura de inflamación 88°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4CHO
Índice de refracción 1.5630 to 1.565
Cantidad 25 mL
Beilstein 07, 234
Gravedad específica 1.241
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.57
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chlorobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.