Learn More
3-Clorobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450793 500 g 500 g
11430793 25 g 25 g
11440793 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450793 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13254.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 587-04-2 | C7H5ClO | 140.566 g/mol
3-Chlorobenzaldehyde, is used as a medicine, dye intermediates and specialty chemicals. It is mainly used to produce medicine material and intermediate, chloral alcoholate and intermediate of acid mordant azurine-6B on dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-clorobenzaldehído, se utiliza como medicamento, intermedios de colorantes y productos químicos especiales. Se utiliza principalmente para producir materiales e intermediarios médicos, alcohol de cloral e intermediarios de azurina-6B de mordiente ácidos en colorantes.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter y acetona. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos de bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 587-04-2
Fórmula molecular C7H5ClO
Peso molecular (g/mol) 140.566
Número MDL MFCD00003350
Clave InChI SRWILAKSARHZPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro, mcad, meta-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, m-chloro, 3-chloro benzaldehyde, 3-chloro-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-9ci, ccris 8613, 3-chiorobenzaldehyde
PubChem CID 11477
Nombre IUPAC 3-clorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzaldehyde
Punto de fusión 16°C to 18°C
Densidad 1.239
Punto de ebullición 213°C to 214°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.564
Cantidad 500 g
Beilstein 507098
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad It is soluble in alcohol,ether,and acetone. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.57
Porcentaje de pureza 97%