Learn More
Cloruro de 3-clorobenceno, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11415097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415097 10 g 10 g
11425097 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21973.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15145-69-4
Fórmula molecular C7H5Cl3
Peso molecular (g/mol) 195.467
Número MDL MFCD00082691
Clave InChI ACNQJGLSENYFQJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84803
Nombre IUPAC 1-Cloro-3-(diclorometilo)benceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzal chloride
Densidad 1.38
Cantidad 10 g
Olor Pungent
Índice de refracción 1.566
Número UN UN3265
Sinónimo 3-chlorobenzal chloride, 1-chloro-3-dichloromethyl benzene, alpha,alpha,3-trichlorotoluene, benzene,1-chloro-3-dichloromethyl, m-chlorbenzalchlorid, 3-chlorobenzalchloride, benzene, 1-chloro-3-dichloromethyl, 3-chlrobenzal chloride, acmc-20an68, 1-dichloromethyl-3-chlorobenzene
Punto de ebullición 235°C to 237°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.48
Porcentaje de pureza 95%