Learn More
3-Cloroanisol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443567 50 g 50 g
11453567 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11443567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17327.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2845-89-8 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2845-89-8
Fórmula molecular C7H7ClO
Peso molecular (g/mol) 142.582
Número MDL MFCD00000591
Clave InChI YUKILTJWFRTXGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloroanisole, m-chloroanisole, benzene, 1-chloro-3-methoxy, anisole, m-chloro, 3-chloroanisol, meta-chloroanisole, 3-anisolyl chloride, pubchem3615, 3-chloromethoxybenzene, m-methoxyphenyl chloride
PubChem CID 17833
Nombre IUPAC 1-cloro-3-metoxibenceno
SMILES COC1=CC(=CC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloroanisole
Densidad 1.168
Punto de ebullición 192°C to 194°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Índice de refracción 1.536
Cantidad 50 g
Beilstein 2041497
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza ≥98%