Learn More
3-Cloroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319499 100 g 100 g
11469872 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319499 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12019.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-42-9 | C6H6ClN | 127.57 g/mol
3-Chloroaniline was the only aniline compound to increase plasmaALT/GPT activity at 48 h. It is employed in the bioaugmentation of activated sludge.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-cloroanilina fue el único compuesto de anilina que aumentó la actividad ALT/GPT plasmática a t48h. Se emplea en el bioaumento de lodos activados.
Solubilidad
Soluble en agua. [6,8 g/l (20 °C)].
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener alejado de agentes oxidantes. Incompatible con las bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-42-9
Fórmula molecular C6H6ClN
Peso molecular (g/mol) 127.57
Número MDL MFCD00007765
Clave InChI PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-chloroaniline, 3-chlorobenzenamine, benzenamine, 3-chloro, m-chloraniline, 3-chlorophenylamine, orange gc base, m-chlorophenylamine, m-aminochlorobenzene, m-chloroaminobenzene, aniline, m-chloro
PubChem CID 7932
Nombre IUPAC 3-cloroanilina
SMILES NC1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloroaniline
Punto de fusión -10°C
Densidad 1.21
Cantidad 100 g
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.594
Número UN UN2019
Beilstein 605969
Índice Merck 14,2118
Punto de ebullición 230°C
Información de solubilidad Soluble in water. [6.8g/L (20°C)].
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.57
Porcentaje de pureza 99%