Learn More
3-Cloroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10468440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10468440 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10070730 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10774211 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10468440 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108585000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108-42-9 | C6H6ClN | 127.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-42-9
Fórmula molecular C6H6ClN
Peso molecular (g/mol) 127.57
Número MDL MFCD00007765
Clave InChI PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-chloroaniline, 3-chlorobenzenamine, benzenamine, 3-chloro, m-chloraniline, 3-chlorophenylamine, orange gc base, m-chlorophenylamine, m-aminochlorobenzene, m-chloroaminobenzene, aniline, m-chloro
PubChem CID 7932
Nombre IUPAC 3-cloroanilina
SMILES NC1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloroaniline
Punto de fusión -11.0°C
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
Color Amarillo a marrón
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.2000g/mL
Cantidad 500 mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5927 to 1.5947
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.2
Fórmula lineal ClC6H4NH2
Beilstein 12, 602
Índice Merck 15, 2118
Punto de ebullición 230.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 6.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.57
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloroaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.