Learn More
3-Cloroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10070730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10070730 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10774211 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10468440 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10070730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108580050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-42-9 | C6H6ClN | 127.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-42-9
Fórmula molecular C6H6ClN
Peso molecular (g/mol) 127.57
Número MDL MFCD00007765
Clave InChI PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-chloroaniline, 3-chlorobenzenamine, benzenamine, 3-chloro, m-chloraniline, 3-chlorophenylamine, orange gc base, m-chlorophenylamine, m-aminochlorobenzene, m-chloroaminobenzene, aniline, m-chloro
PubChem CID 7932
Nombre IUPAC 3-cloroanilina
SMILES NC1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloroaniline
Punto de fusión -11.0°C
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
Color Amarillo a marrón
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.2000g/mL
Cantidad 5 mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5927 to 1.5947
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.2
Fórmula lineal ClC6H4NH2
Beilstein 12, 602
Índice Merck 15, 2118
Punto de ebullición 230.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 6.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.57
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloroaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.