Learn More
3-cloroanilina-2,4,6-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-2,4,6-trideuteroaniline |
| CAS | 347840-11-3 |
| Fórmula molecular | C6 D3 H3 Cl N |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 3-Chlorobenzenamine-d3, 3-Chlorobenzen-2,4,6-d3-amine, 3-Chloroaniline-2,4,6-D3, 3-Chlorobenzen-2,4,6-d3-amine (ACI), 3-Chloro-2,4,6-trideuterioaniline, 3-Chloro-2,4,6-trideuteroaniline, 3-Chloroaniline D3 (2,4,6-phenyl D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H6ClN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4 H,8H2/i2D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1cc([2 H])c(Cl)c([2 H])c1N |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-2,4,6-trideuterioanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 130.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.0377 g/mol |
| Mostrar más |