Learn More
3-cloroanilina 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloroaniline |
| CAS | 108-42-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Chloroaniline |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H6 Cl N |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Aniline, m-chloro- (8CI), 3-Chlorobenzenamine, 1-Amino-3-chlorobenzene, 3-Amino-1-chlorobenzene, 3-Chloro-1-aminobenzene, 3-Chloroaniline, 3-Chlorophenylamine, 5-Chloroaniline, Fast Orange GC Base, NSC 17581, Orange GC base, m-Aminochlorobenzene, m-Chloroaniline, m-Chlorophenylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2 |
| Tipo de solución | Solución única |
| Mostrar más |